Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EFNB1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | EFNB1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLAKNLEPVS WSSLNPKFLS GKGLVIYPKI GDKLDIICPR AEAGRPYEYY KLYLVRPEQA AACSTVLDPN VLVTCNRPEQ EIRFTIKFQE FSPNYMGLEF KKHHDYYITS TSNGSLEGLE NREGGVCRTR TMKIIMKVGQ DPNAVTPEQL TTSRPSKEAD NTVKMATQAP GSRGSLGDSD GKHETVNQEE KSGPGASGGS SGDPDGFFNS K |
| Tampón | The EFNB1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 5% glycerol. |
| Mostrar más |