Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EEF1E1 / AIMP3 / p18 Protein
Código de producto. 15958959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15958959 50 μg 50 microgramos
15918959 10 μg 10 microgramos
15908959 100 μg 100 microgramos
15938959 200 μg 200 microgramos
15948959 500 μg 500 microgramos
15928959 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15958959
Marca: enQuireBio™ QP5961ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EEF1E1 / AIMP3 / p18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001129122.1
ID de gen (Entrez) 9521
Nombre EEF1E1 / AIMP3 / p18 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen EEF1E1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AAAAELSLLE KSLGLSKGNK YSAQGERQIP VLQTNNGPSL TGLTTIAAHL VKQANKEYLL GSTAEEKAIV QQWLEYRVTQ VDGHSSKNDI HTLLKDLNSY LEDKVYLTGY NFTLADILLY YGLHRFIVDL TVQEKEKYLN VSRWFCHIQH YPGIRQHLSS VVFIKNRLYT NSH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.