Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EDF1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | EDF1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MAESDWDTVT VLRKKGPTAA QAKSKQAILA AQRRGEDVET SKKWAAGQNK QHSITKNTAK LDRETEELHH DRVTLEVGKV IQQGRQSKGL TQKDLATKIN EKPQVIADYE SGRAIPNNQV LGKIERAIGL KLRGKDIGKP IEKGPRAKLE HHHHHH |
| Tampón | 0.5 mg/ml solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
| Mostrar más |