Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ECH1 Protein
Código de producto. 15918198
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15918198
Marca: enQuireBio™ QP117375ug
A cDNA sequence encoding the ECH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 1891
Nombre ECH1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ECH1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTGSSAQEAA SGVALGEAPD HSYESLRVTS AQKHVLHVQL NRPNKRNAMN KVFWREMVEC FNKISRDADC RAVVISGAGK MFTAGIDLMD MASDILQPKG DDVARISWYL RDIITRYQET FNVIERCPKP VIAAVHGGCI GGGVDLVTAC DIRYCAQDAF FQVKEVDVGL AADVGTLQRL PKVIGNQSLV NELAFTARKM MADEALGSGL VSRVFPDKEV MLDAALALAA EISSKSPVAV QSTKVNLLYS RDHSVAESLN YVASWNMSML QTQDLVKSVQ ATTENKELKT VTFSKL
Tampón The ECH1 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 50mM NaCl, and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.