Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase TRIM9 Protein
Código de producto. 16073011
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16073011 100 μg 100 microgramos
16083011 10 μg 10 microgramos
16023021 50 μg 50 microgramos
16003021 200 μg 200 microgramos
16013021 500 μg 500 microgramos
16093011 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16073011
Marca: enQuireBio™ QP8167ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase TRIM9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055978.4
ID de gen (Entrez) 114088
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase TRIM9 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TRIM9
Longitud de la proteína Full Length of isoform 5
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MEEMEEELKC PVCGSFYREP IILPCSHNLC QACARNILVQ TPESESPQSH RAAGSGVSDY DYLDLDKMSL YSEADSGYGS YGGFASAPTT PCQKSPNGVR VFPPAMPPPA THLSPALAPV PRNSCITCPQ CHRSLILDDR GLRGFPKNRV LEGVIDRYQQ SKAAALKCQL CEKAPKEATV MCEQCDVFYC DPCRLRCHPP RGPLAKHRLV PPAQGRVSRR LSPRKVSTCT DHELENHSMY CVQCKMPVCY QCLEEGKHSS HEVKALGAMW KLHKSQLSQA LNGLSDRAKE AKEFLVQLRN MVQQIQENSV EFEACLVAQC DALIDALNRR KAQLLARVNK EHEHKLKVVR DQISHCTVKL RQTTGLMEYC LEVIKENDPS GFLQISDALI RRVHLTEDQW GKGTLTPRMT TDFDLSLDNS PLLQSIHQLD FVQVKASSPV PATPILQLEE CCTHNNSATL SWKQPPLSTV PADGYILELD DGNGGQFREV YVGKETMCTV DGLHFNSTYN ARVKAFNKTG VSPYSKTLVL QTSEGKALQQ YPSERELRGI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.