Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase TRIM69 Protein
Código de producto. p-7154472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16020851 10 μg 10 microgramos
16060851 50 μg 50 microgramos
16010851 100 μg 100 microgramos
16040851 200 μg 200 microgramos
16050851 500 μg 500 microgramos
16030851 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16020851 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7796ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase TRIM69, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001288073.1
ID de gen (Entrez) 140691
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase TRIM69 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TRIM69
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MEEELAIQQG QLETTLKELQ TLRNMQKEAI AAHKENKLHL QQHVSMEFLK LHQFLHSKEK DILTELREEG KALNEEMELN LSQLQEQCLL AKDMLVSIQA KTEQQNSFDF LKDITTLLHS LEQGMKVLAT RELISRKLNL GQYKGPIQYM VWREMQDTLC PGLSPLTLDP KTAHPNLVLS KSQTSVWHGD IKKIMPDDPE RFDSSVAVLG SRGFTSGKWY WEVEVAKKTK WTVGVVRESI IRKGSCPLTP EQGFWLLRLR NQTDLKALDL PSFSLTLTNN LDKVGIYLDY EGGQLSFYNA KTMTHIYTFS NTFMEKLYPY FCPCLNDGGE NKEPLHILHP Q
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.