missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11 Protein

Código de producto. 16022101
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16022101 100 μg 100 microgramos
16032101 10 μg 10 microgramos
16072101 50 μg 50 microgramos
16052101 200 μg 200 microgramos
16062101 500 μg 500 microgramos
16042101 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16022101

Marca: enQuireBio™ QP8004ec100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_660215.1
ID de gen (Entrez) 81559
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TRIM11
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MELRTVCRVP GLVETLRRFR GDVTLDPDTA NPELILSEDR RSVQRGDLRQ ALPDSPERFD PGPCVLGQER FTSGRHYWEV EVGDRTSWAL GVCRENVNRK EKGELSAGNG FWILVFLGSY YNSSERALAP LRDPPRRVGI FLDYEAGHLS FYSATDGSLL FIFPEIPFSG TLRPLFSPLS SSPTPMTICR PKGGSGDTLA PQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.