Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
Código de producto. 16081281
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16081281 1 mg 1 miligramo
16071281 10 μg 10 microgramos
16011291 50 μg 50 microgramos
16061281 100 μg 100 microgramos
16091281 200 μg 200 microgramos
16001291 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16081281
Marca: enQuireBio™ QP7870ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RNF125, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_060301.2
ID de gen (Entrez) 54941
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RNF125
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GSVLSTDSGK SAPASATARA LERRRDPELP VTSFDCAVCL EVLHQPVRTR CGHVFCRSCI ATSLKNNKWT CPYCRAYLPS EGVPATDVAK RMKSEYKNCA ECDTLVCLSE MRAHIRTCQK YIDKYGPLQE LEETAARCVC PFCQRELYED SLLDHCITHH RSERRPVFCP LCRLIPDENP SSFSGSLIRH LQVSHTLFYD DFIDFNIIEE ALIRRVLDRS LLEYVNHSNT T
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.