Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RBX1 Protein
Código de producto. 16014380
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16014380 50 μg 50 microgramos
16074370 10 μg 10 microgramos
16064370 100 μg 100 microgramos
16094370 200 μg 200 microgramos
16004380 500 μg 500 microgramos
16084370 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16014380 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6590ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RBX1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055063.1
ID de gen (Entrez) 9978
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase RBX1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RBX1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAAAMDVDTP SGTNSGAGKK RFEVKKWNAV ALWAWDIVVD NCAICRNHIM DLCIECQANQ ASATSEECTV AWGVCNHAFH FHCISRWLKT RQVCPLDNRE WEFQKYGH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.