Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RAD18 Protein
Código de producto. p-7154899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16073381 10 μg 10 microgramos
16013391 50 μg 50 microgramos
16063381 100 μg 100 microgramos
16093381 200 μg 200 microgramos
16003391 500 μg 500 microgramos
16083381 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16073381
Marca: enQuireBio™ QP8224ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RAD18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_064550.3
ID de gen (Entrez) 56852
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase RAD18 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAD18
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDSLAESRWP PGLAVMKTID DLLRCGICFE YFNIAMIIPQ CSHNYCSLCI RKFLSYKTQC PTCCVTVTEP DLKNNRILDE LVKSLNFARN HLLQFALESP AKSPASSSSK NLAVKVYTPV ASRQSLKQGS RLMDNFLIRE MSGSTSELLI KENKSKFSPQ KEASPAAKTK ETRSVEEIAP DPSEAKRPEP PSTSTLKQVT KVDCPVCGVN IPESHINKHL DSCLSREEKK ESLRSSVHKR KPLPKTVYNL LSDRDLKKKL KEHGLSIQGN KQQLIKRHQE FVHMYNAQCD ALHPKSAAEI VREIENIEKT RMRLEASKLN ESVMVFTKDQ TEKEIDEIHS KYRKKHKSEF QLLVDQARKG YKKIAGMSQK TVTITKEDES TEKLSSVCMG QEDNMTSVTN HFSQSKLDSP EELEPDREED SSSCIDIQEV LSSSESDSCN SSSSDIIRDL LEEEEAWEAS HKNDLQDTEI SPRQNRRTRA AESAEIEPRN KRNRN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.