Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RAD18 Protein
Código de producto. 16063381
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16063381 100 μg 100 microgramos
16073381 10 μg 10 microgramos
16013391 50 μg 50 microgramos
16093381 200 μg 200 microgramos
16003391 500 μg 500 microgramos
16083381 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16063381 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8224ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RAD18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_064550.3
ID de gen (Entrez) 56852
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase RAD18 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAD18
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDSLAESRWP PGLAVMKTID DLLRCGICFE YFNIAMIIPQ CSHNYCSLCI RKFLSYKTQC PTCCVTVTEP DLKNNRILDE LVKSLNFARN HLLQFALESP AKSPASSSSK NLAVKVYTPV ASRQSLKQGS RLMDNFLIRE MSGSTSELLI KENKSKFSPQ KEASPAAKTK ETRSVEEIAP DPSEAKRPEP PSTSTLKQVT KVDCPVCGVN IPESHINKHL DSCLSREEKK ESLRSSVHKR KPLPKTVYNL LSDRDLKKKL KEHGLSIQGN KQQLIKRHQE FVHMYNAQCD ALHPKSAAEI VREIENIEKT RMRLEASKLN ESVMVFTKDQ TEKEIDEIHS KYRKKHKSEF QLLVDQARKG YKKIAGMSQK TVTITKEDES TEKLSSVCMG QEDNMTSVTN HFSQSKLDSP EELEPDREED SSSCIDIQEV LSSSESDSCN SSSSDIIRDL LEEEEAWEAS HKNDLQDTEI SPRQNRRTRA AESAEIEPRN KRNRN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.