missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase MYLIP Protein

Código de producto. p-7154676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16082051 10 μg 10 microgramos
16022061 50 μg 50 microgramos
16072051 100 μg 100 microgramos
16002061 200 μg 200 microgramos
16012061 500 μg 500 microgramos
16092051 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16082051

Marca: enQuireBio™ QP7993ye10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase MYLIP, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_037394.2
ID de gen (Entrez) 29116
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase MYLIP Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MYLIP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MLCYVTRPDA VLMEVEVEAK ANGEDCLNQV CRRLGIIEVD YFGLQFTGSK GESLWLNLRN RISQQMDGLA PYRLKLRVKF FVEPHLILQE QTRHIFFLHI KEALLAGHLL CSPEQAVELS ALLAQTKFGD YNQNTAKYNY EELCAKELSS ATLNSIVAKH KELEGTSQAS AEYQVLQIVS AMENYGIEWH SVRDSEGQKL LIGVGPEGIS ICKDDFSPIN RIAYPVVQMA TQSGKNVYLT VTKESGNSIV LLFKMISTRA ASGLYRAITE THAFYRCDTV TSAVMMQYSR DLKGHLASLF LNENINLGKK YVFDIKRTSK EVYDHARRAL YNAGVVDLVS RNNQSPSHSP LKSSESSMNC SSCEGLSCQQ TRVLQEKLRK LKEAMLCMVC CEEEINSTFC PCGHTVCCES CAAQLQSCPV CRSRVEHVQH VYLPTHTSLL NLTVI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.