Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase MIB1 Protein
Código de producto. 16066331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16066331 100 μg 100 microgramos
16076331 10 μg 10 microgramos
16016341 50 μg 50 microgramos
16096331 200 μg 200 microgramos
16006341 500 μg 500 microgramos
16086331 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16066331 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8760ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase MIB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_065825.1
ID de gen (Entrez) 57534
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase MIB1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MIB1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia RNNRVMVEGV GARVVRGPDW KWGKQDGGEG HVGTVRSFES PEEVVVVWDN GTAANYRCSG AYDLRILDSA PTGIKHDGTM CDTCRQQPII GIRWKCAECT NYDLCTVCYH GDKHHLRHRF YRITTPGSER VLLESRRKSK KITARGIFAG ARVVRGVDWQ WEDQDGGNGR RGKVTEIQDW SASSPHSAAY VLWDNGAKNL YRVGFEGMSD LKCVQDAKGG SFYRDHCPVL GEQNGNRNPG GLQIGDLVNI DLDLEIVQSL QHGHGGWTDG MFETLTTTGT VCGIDEDHDI VVQYPSGNRW TFNPAVLTKA NIVRSGDAAQ GAEGGTSQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.