Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dystonin Protein
Código de producto. 16071091
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16071091 100 μg 100 microgramos
16081091 10 μg 10 microgramos
16021101 50 μg 50 microgramos
16001101 200 μg 200 microgramos
16011101 500 μg 500 microgramos
16091091 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16071091
Marca: enQuireBio™ QP7837ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dystonin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001138241.1
ID de gen (Entrez) 667
Nombre Dystonin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DST
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MAGYLSPAAY LYVEEQEYLQ AYEDVLERYK DERDKVQKKT FTKWINQHLM KVRKHVNDLY EDLRDGHNLI SLLEVLSGDT LPREKGRMRF HRLQNVQIAL DYLKRRQVKL VNIRNDDITD GNPKLTLGLI WTIILHFQIS DIHVTGESED MSAKERLLLW TQQATEGYAG IRCENFTTCW RDGKLFNAII HKYRP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.