Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYNLL2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | DYNLL2 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDRKAVIKN ADMSEDMQQD AVDCATQAME KYNIEKDIAA YIKKEFDKKY NPTWHCIVGR NFGSYVTHET KHFIYFYLGQ VAILLFKSG |
| Tampón | DYNLL2 protein solution (1 mg/1ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.2M NaCl and 1mM DTT. |
| Mostrar más |