Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynactin subunit 6 Protein
Código de producto. 15958679
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15958679
Marca: enQuireBio™ QP5919ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynactin subunit 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_006562.1
ID de gen (Entrez) 10671
Nombre Dynactin subunit 6 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DCTN6
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAEKTQKSVK IAPGAVVCVE SEIRGDVTIG PRTVIHPKAR IIAEAGPIVI GEGNLIEEQA LIINAYPDNI TPDTEDPEPK PMIIGTNNVF EVGCYSQAMK MGDNNVIESK AYVGRNVILT SGCIIGACCN LNTFEVIPEN TVIYGADCLR RVQTERPQPQ TLQLDFLMKI LPNYHHLKKT MKGSSTPVKN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.