Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dual specificity protein phosphatase 26 Protein
Código de producto. 16082431
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16082431 100 μg 100 microgramos
16092431 10 μg 10 microgramos
16032441 50 μg 50 microgramos
16012441 200 μg 200 microgramos
16022441 500 μg 500 microgramos
16002441 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16082431
Marca: enQuireBio™ QP8061ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dual specificity protein phosphatase 26, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001292044.1
ID de gen (Entrez) 78986
Nombre Dual specificity protein phosphatase 26 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DUSP26
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MCPGNWLWAS MTFMARFSRS SSRSPVRTRG TLEEMPTVQH PFLNVFELER LLYTGKTACN HADEVWPGLY LGDQDMANNR RELRRLGITH VLNASHSRWR GTPEAYEGLG IRYLGVEAHD SPAFDMSIHF QTAADFIHRA LSQPGGKILV HCAVGVSRSA TLVLAYLMLY HHLTLVEAIK KVKDHRGIIP NRGFLRQLLA LDRRLRQGLE A
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.