Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dual specificity protein phosphatase 22 Protein
Código de producto. 16062511
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16062511 100 μg 100 microgramos
16072511 10 μg 10 microgramos
16012521 50 μg 50 microgramos
16092511 200 μg 200 microgramos
16002521 500 μg 500 microgramos
16082511 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16062511
Marca: enQuireBio™ QP8074ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dual specificity protein phosphatase 22, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001273484.1
ID de gen (Entrez) 56940
Nombre Dual specificity protein phosphatase 22 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DUSP22
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GNGMNKILPG LYIGNFKDAR DAEQLSKNKV THILSVHDSA RPMLEGVKYL CIPAADSPSQ NLTRHFKESI KFIHECRLRG ESCLVHCLAG VSRSVTLVIA YIMTVTDFGW EDALHTVRAG RSCANPNVGF QRQLQEFEKH EVHQYRQWLK EEYGESPLQD AEEAKNILAA PGILKFWAFL RRL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.