missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DSTN Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | DSTN Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MASGVQVADE VCRIFYDMKV RKCSTPEEIK KRKKAVIFCL SADKKCIIVE EGKEILVGDV GVTITDPFKH FVGMLPEKDC RYALYDASFE TKESRKEELM FFLWAPELAP LKSKMIYASS KDAIKKKFQG IKHECQANGP EDLNRACIAE KLGGSLIVAF EGCPVLEHHH HHH |
| Tampón | The DSTN solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido