Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DPPA5 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | DPPA5 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGTLPAR RHIPPWVKVP EDLKDPEVFQ VQTRLLKAIF GPDGSRIPYIEQVSKAMLEL KALESSDLTE VVVYGSYLYK LRTKWMLQSM AEWHRQRQER GMLKLAEAMN ALELGPWMK |
| Tampón | DPPA5 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Phosphate buffer (pH 8.0), and 10% glycerol. |
| Mostrar más |