Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNAJC12 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | DNAJC12 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMDAILN YRSEDTEDYY TLLGCDELSS VEQILAEFKV RALECHPDKH PENPKAVETF QKLQKAKEIL TNEESRARYD HWRRSQMSMP FQQWEALNDS VKTSMHWVVR GKKDLMLEES DKTHTTKMEN EECNEQRERK KEELASTAEK TEQKEPKPLE KSVSPQNSDS SGFADVNGWH LRFRWSKDAP SELLRKFRNY EI |
| Tampón | The DNAJC12 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 2mM DTT and 100mM NaCl. |
| Mostrar más |