missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DNAJC12 Protein

Código de producto. 15998008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15998008 2 μg 2 microgramos
15978008 10 μg 10 microgramos
15988008 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15998008

Marca: enQuireBio™ QP116782ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the DNAJC12 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre DNAJC12 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMDAILN YRSEDTEDYY TLLGCDELSS VEQILAEFKV RALECHPDKH PENPKAVETF QKLQKAKEIL TNEESRARYD HWRRSQMSMP FQQWEALNDS VKTSMHWVVR GKKDLMLEES DKTHTTKMEN EECNEQRERK KEELASTAEK TEQKEPKPLE KSVSPQNSDS SGFADVNGWH LRFRWSKDAP SELLRKFRNY EI
Tampón The DNAJC12 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 2mM DTT and 100mM NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.