Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNAJB11 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
5 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | DNAJB11 Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGRDFYKILG VPRSASIKDI KKAYRKLALQ LHPDRNPDDP QAQEKFQDLG AAYEVLSDSE KRKQYDTYGE EGLKDGHQSS HGDIFSHFFG DFGFMFGGTP RQQDRNIPRG SDIIVDLEVT LEEVYAGNFV EVVRNKPVAR QAPGKRKCNC RQEMRTTQLG PGRFQMTQEV VCDECPNVKL VNEERTLEVE IEPGVRDGME YPFIGEGEPH VDGEPGDLRF RIKVVKHPIF ERRGDDLYTN VTISLVESLV GFEMDITHLD GHKVHISRDK ITRPGAKLWK KGEGLPNFDN NNIKGSLIIT FDVDFPKEQL TEEAREGIKQ LLKQGSVQKV YNGLQGY |
| Tampón | The DNAJB11 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl. |
| Mostrar más |