Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA repair protein XRCC4 Protein
Código de producto. 16009270
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16009270 1 mg 1 miligramo
16099260 10 μg 10 microgramos
16039270 50 μg 50 microgramos
16089260 100 μg 100 microgramos
16019270 200 μg 200 microgramos
16029270 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16009270
Marca: enQuireBio™ QP7540ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA repair protein XRCC4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001304941.1
ID de gen (Entrez) 7518
Nombre DNA repair protein XRCC4 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen XRCC4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MERKISRIHL VSEPSITHFL QVSWEKTLES GFVITLTDGH SAWTGTVSES EISQEADDMA MEKGKYVGEL RKALLSGAGP ADVYTFNFSK ESCYFFFEKN LKDVSFRLGS FNLEKVENPA EVIRELICYC LDTIAENQAK NEHLQKENER LLRDWNDVQG RFEKCVSAKE ALETDLYKRF ILVLNEKKTK IRSLHNKLLN AAQEREKDIK QEGETAICSE MTADRDPVYD ESTDEESENQ TDLSGLASAA VSKDDSIISS LDVTDIAPSR KRRQRMQRNL GTEPKMAPQE NQLQEKENSR PDSSLPETSK KEHISAENMS LETLRNSSPE DLFDEI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.