Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA primase small subunit Protein
Código de producto. 16003950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003950 100 μg 100 microgramos
16013950 10 μg 10 microgramos
16053950 50 μg 50 microgramos
16033950 200 μg 200 microgramos
16043950 500 μg 500 microgramos
16023950 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16003950
Marca: enQuireBio™ QP6528ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA primase small subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000937.1
ID de gen (Entrez) 5557
Nombre DNA primase small subunit Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PRIM1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia METFDPTELP ELLKLYYRRL FPYSQYYRWL NYGGVIKNYF QHREFSFTLK DDIYIRYQSF NNQSDLEKEM QKMNPYKIDI GAVYSHRPNQ HNTVKLGAFQ AQEKELVFDI DMTDYDDVRR CCSSADICPK CWTLMTMAIR IIDRALKEDF GFKHRLWVYS GRRGVHCWVC DESVRKLSSA VRSGIVEYLS LVKGGQDVKK KVHLSEKIHP FIRKSINIIK KYFEEYALVN QDILENKESW DKILALVPET IHDELQQSFQ KSHNSLQRWE HLKKVASRYQ NNIKNDKYGP WLEWEIMLQY CFPRLDINVS KGINHLLKSP FSVHPKTGRI SVPIDLQKVD QFDPFTVPTI SFICRELDAI STNEEEKEEN EAESDVKHRT RDYKKTSLAP YVKVFEHFLE NLDKSRKGEL LKKSDLQKDF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.