Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA mismatch repair protein Msh6 Protein
Código de producto. 16022950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022950 100 μg 100 microgramos
16032950 10 μg 10 microgramos
16072950 50 μg 50 microgramos
16052950 200 μg 200 microgramos
16062950 500 μg 500 microgramos
16042950 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16022950
Marca: enQuireBio™ QP6388ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA mismatch repair protein Msh6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000170.1
ID de gen (Entrez) 2956
Nombre DNA mismatch repair protein Msh6 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MSH6
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSRQSTLYSF FPKSPALSDA NKASARASRE GGRAAAAPGA SPSPGGDAAW SEAGPGPRPL ARSASPPKAK NLNGGLRRSV APAAPTSCDF SPGDLVWAKM EGYPWWPCLV YNHPFDGTFI REKGKSVRVH VQFFDDSPTR GWVSKRLLKP YTGSKSKEAQ KGGHFYSAKP EILRAMQRAD EALNKDKIKR LELAVCDEPS EPEEEEEMEV GTTYVTDKSE EDNEIESEEE VQPKTQGSRR SSRQIKKRRV ISDSESDIGG SDVEFKPDTK EEGSSDEISS GVGDSESEGL NSPVKVARKR KRMVTGNGSL KRKSSRKETP SATKQATSIS SETKNTLRAF SAPQNSESQA HVSGGGDDSS RPTVWYHETL EWLKEEKRRD EHRRRPDHPD FDASTLYVPE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.