Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A Protein
Código de producto. 15906829
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15906829 100 μg 100 microgramos
15916829 10 μg 10 microgramos
15956829 50 μg 50 microgramos
15936829 200 μg 200 microgramos
15946829 500 μg 500 microgramos
15926829 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15906829 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5664ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001180218.1
ID de gen (Entrez) 100913187
Nombre DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen APOBEC3A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MEASPASGPR HLMDPHIFTS NFNNGIGRHK TYLCYEVERL DNGTSVKMDQ HRGFLHNQAK NLLCGFYGRH AELRFLDLVP SLQLDPAQIY RVTWFISWSP CFSWGCAGEV RAFLQENTHV RLRIFAARIY DYDPLYKEAL QMLRDAGAQV SIMTYDEFKH CWDTFVDHQG CPFQPWDGLD EHSQALSGRL RAILQNQGN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.