Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-binding protein inhibitor ID-1 Protein
Código de producto. 16031440
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16031440 100 μg 100 microgramos
16041440 10 μg 10 microgramos
16081440 50 μg 50 microgramos
16061440 200 μg 200 microgramos
16071440 500 μg 500 microgramos
16051440 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16031440
Marca: enQuireBio™ QP6190ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-binding protein inhibitor ID-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_002156.2
ID de gen (Entrez) 3397
Nombre DNA-binding protein inhibitor ID-1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ID1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MKVASGSTAT AAAGPSCALK AGKTASGAGE VVRCLSEQSV AISRCAGGAG ARLPALLDEQ QVNVLLYDMN GCYSRLKELV PTLPQNRKVS KVEILQHVID YIRDLQLELN SESEVGTPGG RGLPVRAPLS TLNGEISALT AEAACVPADD RILCR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.