missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DLX3 Protein

Código de producto. p-7149510
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15917998 5 μg 5 microgramos
15907998 20 μg 20 microgramos
15997988 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15917998

Marca: enQuireBio™ QP116725ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the DLX3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre DLX3 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGSFDR KLSSILTDIS SSLSCHAGSK DSPTLPESSV TDLGYYSAPQ HDYYSGQPYG QTVNPYTYHH QFNLNGLAGT GAYSPKSEYT YGASYRQYGA YREQPLPAQD PVSVKEEPEA EVRMVNGKPK KVRKPRTIYS SYQLAALQRR FQKAQYLALP ERAELAAQLG LTQTQVKIWF QNRRSKFKK
Tampón DLX3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.