Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DLD Protein
Código de producto. 15997978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
5 microgramos
15997978 25 μg 25 microgramos
15907988 5 μg 5 microgramos
15987978 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15997978
Marca: enQuireBio™ QP1166925ug
A cDNA sequence encoding the DLD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 1738
Nombre DLD Protein
Cantidad 25 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen DLD
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMADQ PIDADVTVIG SGPGGYVAAI KAAQLGFKTV CIEKNETLGG TCLNVGCIPS KALLNNSHYY HMAHGKDFAS RGIEMSEVRL NLDKMMEQKS TAVKALTGGI AHLFKQNKVV HVNGYGKITG KNQVTATKAD GGTQVIDTKN ILIATGSEVT PFPGITIDED TIVSSTGALS LKKVPEKMVV IGAGVIGVEL GSVWQRLGAD VTAVEFLGHV GGVGIDMEIS KNFQRILQKQ GFKFKLNTKV TGATKKSDGK IDVSIEAASG GKAEVITCDV LLVCIGRRPF TKNLGLEELG IELDPRGRIP VNTRFQTKIP NIYAIGDVVA GPMLAHKAED EGIICVEGMA GGAVHIDYNC VPSVIYTHPE VAWVGKSEEQ LKEEGIEYKV GKFPFAANSR AKTNADTDGM VKILGQKSTD RVLGAHILGP GAGEMVNEAA LALEYGASCE DIARVCHAHP TLSEAFREAN LAASFGKSIN F
Tampón The DLD solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.