missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&DSystems™ Recombinant Human Dkk-1 Protein, CF

Código de producto. 30040204
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30040204 1 mg 1 miligramo
30040200 100 μg 100 microgramos
30040194 50 μg 50 microgramos
30040195 20 μg 20 microgramos
30040210 250 μg 250 microgramos
30040190 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30040204

Marca: R&DSystems™ 11495DK01M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured by its ability to inhibit Wnt induced TCF reporter activity in HEK293 human embryonic kidney cells. The ED50 for this effect is 10.0-250 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O94907.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 22943
Peso molecular M.W.-observed: 33-40 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 26 kDa
Cantidad 1 mg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Dkk-1 protein Thr32-His266
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen dickkopf (Xenopus laevis) homolog 1, dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis), dickkopf related protein-1, Dickkopf-1, dickkopf-related protein 1, Dkk1, DKK-1, hDkk-1, SKdickkopf-1 like
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute the 20 μg size at 200 μg/mL in PBS. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión Dkk-1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.