Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHRS2 Protein
Código de producto. 16059320
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16059320 200 μg 200 microgramos
16039320 10 μg 10 microgramos
16079320 50 μg 50 microgramos
16029320 100 μg 100 microgramos
16069320 500 μg 500 microgramos
16049320 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16059320
Marca: enQuireBio™ QP7548ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DHRS2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005785.1
ID de gen (Entrez) 10202
Nombre DHRS2 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DHRS2
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MLSAVARGYQ GWFHPCARLS VRMSSTGIDR KGVLANRVAV VTGSTSGIGF AIARRLARDG AHVVISSRKQ QNVDRAMAKL QGEGLSVAGI VCHVGKAEDR EQLVAKALEH CGGVDFLVCS AGVNPLVGST LGTSEQIWDK ILSVNVKSPA LLLSQLLPYM ENRRGAVILV SSIAAYNPVV ALGVYNVSKT ALLGLTRTLA LELAPKDIRV NCVVPGIIKT DFSKVVRIGF MGMSLSGRTS RNIISCRGLG SQRTVQESCP SCALQMPATS TGRTLRWQAT PLGSERSGGG CVAVVPGPGA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.