Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHDH Protein
Código de producto. 16083451
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16083451 100 μg 100 microgramos
16093451 10 μg 10 microgramos
16033461 50 μg 50 microgramos
16013461 200 μg 200 microgramos
16023461 500 μg 500 microgramos
16003461 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16083451
Marca: enQuireBio™ QP8235ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DHDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055290.1
ID de gen (Entrez) 27294
Nombre DHDH Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DHDH
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MALRWGIVSV GLISSDFTAV LQTLPRSEHQ VVAVAARDLS RAKEFAQKHD IPKAYGSYEE LAKDPSVEVA YIGTQHPQHK AAVMLCLAAG KAVLCEKPTG VNAAEVREMV AEARSRALFL MEAIWTRFFP ASEALRSVLA QGTLGDLRVA RAEFGKNLIH VPRAVDRAQA GGALLDIGIY CVQFTSMVFG GQKPEKISVV GRRHETGVDD TVTVLLQYPG EVHGSFTCSI TVQLSNTASV SGTKGMVQLL NPCWCPTELV VKGEHKEFPL PPVPKDCNFD NGAGMSYEAK HVWECLRKGM KESPVIPLSE SELLADILEE VRKAIGVTFP QDKR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.