Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DGCR6 Protein
Código de producto. 15967958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15967958 5 μg 5 microgramos
15957958 20 μg 20 microgramos
15947958 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15967958
Marca: enQuireBio™ QP116635ug
A cDNA sequence encoding the DGCR6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre DGCR6 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMERYAGA LEEVADGARQ QERHYQLLSA LQSLVKELPS SFQQRLSYTT LSDLALALLD GTVFEIVQGL LEIQHLTEKS LYNQRLRLQN EHRVLRQALR QKHQEAQQAC RPHNLPVLQA AQQRELEAVE HRIREEQRAM DQKIVLELDR KVADQQSTLE KAGVAGFYVT TNPQELMLQM NLLELIRKLQ QRGCWAGKAA LGLGGPWQLP AAQCDQKGSP VPP
Tampón DGCR6 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.