Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Deoxyribonuclease gamma Protein
Código de producto. 16089530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16089530 100 μg 100 microgramos
16099530 10 μg 10 microgramos
16039540 50 μg 50 microgramos
16019540 200 μg 200 microgramos
16029540 500 μg 500 microgramos
16009540 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16089530 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7580ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Deoxyribonuclease gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001243489.1
ID de gen (Entrez) 1776
Nombre Deoxyribonuclease gamma Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DNASE1L3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MRICSFNVRS FGESKQEDKN AMDVIVKVIK RCDIILVMEI KDSNNRICPI LMEKLNRNSR RGITYNYVIS SRLGRNTYKE QYAFLYKEKL VSVKRSYHYH DYQDGDADVF SREPFVVWFQ SPHTAVKDFV IIPLHTTPET SVKEIDELVE VYTDVKHRWK AENFIFMGDF NAGCSYVPKK AWKNIRLRTD PRFVWLIGDQ EDTTVKKSTN CAYDRIVLRG QEIVSSVVPK SNSVFDFQKA YKLTEEEALD VSDHFPVEFK LQSSRAFTNS KKSVTLRKKT KSKRS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.