Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Deoxyribonuclease gamma Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001243489.1 |
| ID de gen (Entrez) | 1776 |
| Nombre | Deoxyribonuclease gamma Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | DNASE1L3 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |