Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Deoxycytidylate deaminase Protein
Código de producto. 15998659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15998659 100 μg 100 microgramos
15908669 10 μg 10 microgramos
15948669 50 μg 50 microgramos
15928669 200 μg 200 microgramos
15938669 500 μg 500 microgramos
15918669 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15998659
Marca: enQuireBio™ QP5917ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Deoxycytidylate deaminase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001012750.1
ID de gen (Entrez) 1635
Nombre Deoxycytidylate deaminase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DCTD
Longitud de la proteína Full Length of BC001286
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSEVSCKKRD DYLEWPEYFM AVAFLSAQRS KDPNSQVGAC IVNSENKIVG IGYNGMPNGC SDDVLPWRRT AENKLDTKYP YVCHAELNAI MNKNLTDVKG CSMYVALFPC NECAKLIIQA GIKEVIFMSD KYHDSDEATA ARLLFNMAGV TFRKFIPKCS KIVIDFDSIN SRPSQKLQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.