Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Deoxycytidylate deaminase Protein
Código de producto. p-7152559
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15908669
Marca: enQuireBio™ QP5917ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Deoxycytidylate deaminase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001012750.1
ID de gen (Entrez) 1635
Nombre Deoxycytidylate deaminase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DCTD
Longitud de la proteína Full Length of BC001286
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSEVSCKKRD DYLEWPEYFM AVAFLSAQRS KDPNSQVGAC IVNSENKIVG IGYNGMPNGC SDDVLPWRRT AENKLDTKYP YVCHAELNAI MNKNLTDVKG CSMYVALFPC NECAKLIIQA GIKEVIFMSD KYHDSDEATA ARLLFNMAGV TFRKFIPKCS KIVIDFDSIN SRPSQKLQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.