Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DEFB116 Protein
Código de producto. 15947818
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15947818 2 μg 2 microgramos
15927818 10 μg 10 microgramos
15937818 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15947818
Marca: enQuireBio™ QP116172ug
A cDNA sequence encoding the DEFB116 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 245930
Nombre DEFB116 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen DEFB116
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGLFRSHN GKSREPWNPC ELYQGMCRNA CREYEIQYLT CPNDQKCCLK LSVKITSSKN VKEDYDSNSN LSVTNSSSYS HI
Tampón DEFB116 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.