Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDOST / OST48 Protein
Código de producto. 16004931
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004931 1 mg 1 miligramo
16094921 10 μg 10 microgramos
16034931 50 μg 50 microgramos
16084921 100 μg 100 microgramos
16014931 200 μg 200 microgramos
16024931 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16004931
Marca: enQuireBio™ QP8493ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DDOST / OST48, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002941.1
ID de gen (Entrez) 6184
Nombre DDOST / OST48 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DDOST
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SHLAKVTAEV VLAHLGGGST SRATSFLLAL EPELEARLAH LGVQVKGEDE EENNLEVRET KIKGKSGRFF TVKLPVALDP GAKISVIVET VYTHVLHPYP TQITQSEKQF VVFEGNHYFY SPYPTKTQTM RVKLASRNVE SYTKLGNPTR SEDLLDYGPF RDVPAYSQDT FKVHYENNSP FLTITSMTRV IEVSHWGNIA VEENVDLKHT GAVLKGPFSR YDYQRQPDSG ISSIRSFKTI LPAAAQDVYY RDEIGNVSTS HLLILDDSVE MEIRPRFPLF GGWKTHYIVG YNLPSYEYLY NLGDQYALKM RFVDHVFDEQ VIDSLTVKII LPEGAKNIEI DSPYEISRAP DELHYTYLDT FGRPVIVAYK KNLVEQHIQD IVVH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.