Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCX Protein
Código de producto. 15978679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15978679 100 μg 100 microgramos
15988679 10 μg 10 microgramos
15928689 50 μg 50 microgramos
15908689 200 μg 200 microgramos
15918689 500 μg 500 microgramos
15998679 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15978679
Marca: enQuireBio™ QP5920ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DCX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000546.2
ID de gen (Entrez) 1641
Nombre DCX Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DCX
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MKTLPLHSHC TEMQRLLPKL EMLTLGSSFC SLQGEFCQAM DSFTTVSHVG MCEETDASFN VFSPKFQFDR SHCQSLRFHQ NMELDFGHFD ERDKTSRNMR GSRMNGLPSP THSAHCSFYR TRTLQALSNE KKAKKVRFYR NGDRYFKGIV YAVSSDRFRS FDALLADLTR SLSDNINLPQ GVRYIYTIDG SRKIGSMDEL EEGESYVCSS DNFFKKVEYT KNVNPNWSVN VKTSANMKAP QSLASSNSAQ ARENKDFVRP KLVTIIRSGV KPRKAVRVLL NKKTAHSFEQ VLTDITEAIK LETGVVKKLY TLDGKQVTCL HDFFGDDDVF IACGPEKFRY AQDDFSLDEN ECRVMKGNPS ATAGPKASPT PQKTSAKSPG PMRRSKSPAD SANGTSSSQL STPKSKQSPI STPTSPGSLR KHKDLYLPLS LDDSDSLGDS M
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.