missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCTN2 (1-401) Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | DCTN2 (1-401) Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADPKYA DLPGIARNEP DVYETSDLPE DDQAEFDAEL EELTSTSVEH IIVNPNAAYD KFKDKRVGTK GLDFSDRIGK TKRTGYESGE YEMLGEGLGV KETPQQKYQR LLHEVQELTT EVEKIKTTVK ESATEEKLTP VLLAKQLAAL KQQLVASHLE KLLGPDAAIN LTDPDGALAK RLLLQLEATK NSKGGSGGKT TGTPPDSSLV TYELHSRPEQ DKFSQAAKVA ELEKRLTELE TAVRCDQDAQ NPLSAGLQGA CLMETVELLQ AKVSALDLAV LDQVEARLQS VLGKVNEIAK HKASVEDADT QSKVHQLYET IQRWSPIAST LPELVQRLVT IKQLHEQAMQ FGQLLTHLDT TQQMIANSLK DNTTLLTQVQ TTMRENLATV EGNFASIDER MKKLGK |
| Tampón | DCTN2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 10% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido