missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DCTN2 (1-401) Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | DCTN2 (1-401) Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADPKYA DLPGIARNEP DVYETSDLPE DDQAEFDAEE LTSTSVEHII VNPNAAYDKF KDKRVGTKGL DFSDRIGKTK RTGYESGEYE MLGEGLGVKE TPQQKYQRLL HEVQELTTEV EKIKTTVKES ATEEKLTPVL LAKQLAALKQ QLVASHLEKL LGPDAAINLT DPDGALAKRL LLQLEATKNS KGGSGGKTTG TPPDSSLVTY ELHSRPEQDK FSQAAKVAEL EKRLTELETA VRCDQDAQNP LSAGLQGACL METVELLQAK VSALDLAVLD QVEARLQSVL GKVNEIAKHK ASVEDADTQS KVHQLYETIQ RWSPIASTLP ELVQRLVTIK QLHEQAMQFG QLLTHLDTTQ QMIANSLKDN TTLLTQVQTT MRENLATVEG NFASIDERMK KLGK |
| Tampón | DCTN2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 20% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?