Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DBH / Dopamine beta-Hydroxylase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000778.3 |
| ID de gen (Entrez) | 1621 |
| Nombre | DBH / Dopamine beta-Hydroxylase Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | DBH |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |