Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DARS Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | DARS Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPSASASRKS QEKPREIMDA AEDYAKERYG ISSMIQSQEK PDRVLVRVRD LTIQKADEVV WVRARVHTSR AKGKQCFLVL RQQQFNVQAL VAVGDHASKQ MVKFAANINK ESIVDVEGVV RKVNQKIGSC TQQDVELHVQ KIYVISLAEP RLPLQLDDAV RPEAEGEEEG RATVNQDTRL DNRVIDLRTS TSQAVFRLQS GICHLFRETL INKGFVEIQT PKIISAASEG GANVFTVSYF KNNAYLAQSP QLYKQMCICA DFEKVFSIGP VFRAEDSNTH RHLTEFVGLD IEMAFNYHYH EVMEEIADTM VQIFKGLQER FQTEIQTVNK QFPCEPFKFL EPTLRLEYCE ALAMLREAGV EMGDEDDLST PNEKLLGHLV KEKYDTDFYI LDKYPLAVRP FYTMPDPRNP KQSNSYDMFM RGEEILSGAQ RIHDPQLLTE RALHHGIDLE KIKAYIDSFR FGAPPHAGGG IGLERVTMLF LGLHNVRQTS MFPRDPKRLT P |
| Tampón | The DARS solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM Nacl, 1mM DTT and 40% glycerol. |
| Mostrar más |