Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DARS Protein
Código de producto. 15917758
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15917758 5 μg 5 microgramos
15907758 20 μg 20 microgramos
15997748 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15917758
Marca: enQuireBio™ QP115965ug
A cDNA sequence encoding the DARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre DARS Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPSASASRKS QEKPREIMDA AEDYAKERYG ISSMIQSQEK PDRVLVRVRD LTIQKADEVV WVRARVHTSR AKGKQCFLVL RQQQFNVQAL VAVGDHASKQ MVKFAANINK ESIVDVEGVV RKVNQKIGSC TQQDVELHVQ KIYVISLAEP RLPLQLDDAV RPEAEGEEEG RATVNQDTRL DNRVIDLRTS TSQAVFRLQS GICHLFRETL INKGFVEIQT PKIISAASEG GANVFTVSYF KNNAYLAQSP QLYKQMCICA DFEKVFSIGP VFRAEDSNTH RHLTEFVGLD IEMAFNYHYH EVMEEIADTM VQIFKGLQER FQTEIQTVNK QFPCEPFKFL EPTLRLEYCE ALAMLREAGV EMGDEDDLST PNEKLLGHLV KEKYDTDFYI LDKYPLAVRP FYTMPDPRNP KQSNSYDMFM RGEEILSGAQ RIHDPQLLTE RALHHGIDLE KIKAYIDSFR FGAPPHAGGG IGLERVTMLF LGLHNVRQTS MFPRDPKRLT P
Tampón The DARS solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM Nacl, 1mM DTT and 40% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.