Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DAG1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | DAG1 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MKHHHHHHASHWPSEPSEAV RDWENQLEAS MHSVLSDLHE AVPTVVGIPD GTAVVGRSFR VTIPTDLIAS SGDIIKVSAA GKEALPSWLH WDSQSHTLEG LPLDTDKGVH YISVSATRLG ANGSHIPQTS SVFSIEVYPE DHSELQSVRT ASPDPGEVVS SACAADEPVT VLTVILDADL TKMTPKQRID LLHRMRSFSE VELHNMKLVP VVNNRLFDMS AFMAGPGNAK KVVENGALLS WKLGCSLNQN SVPDIHGVEA PAREGAMSAQ LGYPVVGWHI ANKKPPLPKR VRR |
| Tampón | DAG1 filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
| Mostrar más |