Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human d2hgdh, mitochondrial Protein
Código de producto. 16091581
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16091581
Marca: enQuireBio™ QP7919ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) d2hgdh, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001274178.1
ID de gen (Entrez) 728294
Nombre d2hgdh, mitochondrial Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen d2hgdh
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia LRGAPGAAGS WGRPVGPLAR RGCCSAPGTP EVPLTRERYP VRRLPFSTVS KQDLAAFERI VPGGVVTDPE ALQAPNVDWL RTLRGCSKVL LRPRTSEEVS HILRHCHERN LAVNPQGGNT GMVGGSVPVF DEIILSTARM NRVLSFHSVS GILVCQAGCV LEELSRYVEE RDFIMPLDLG AKGSCHIGGN VATNAGGLRF LRYGSLHGTV LGLEVVLADG TVLDCLTSLR KDNTGYDLKQ LFIGSEGTLG IITTVSILCP PKPRAVNVAF LGCPGFAEVL QTFSTCKGML GEILSAFEFM DAVCMQLVGR HLHLASPVQE SPFYVLIETS GSNAGHDAEK LGHFLEHALG SGLVTDGTMA TDQRKVKMLW ALRERITEAL SRDGYVYKYD LSLPVERLYD IVTDLRARLG PHAKHVVGYG HLGDGNLHLN VTAEAFSPSL LAALEPHVYE WTAGQQGSVS AEHGVGFRKR DVLGYSKPPG ALQLMQQLKA LLDPKGILNP YKTLPSQA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.