Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human d2hgdh, mitochondrial Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001274178.1 |
| ID de gen (Entrez) | 728294 |
| Nombre | d2hgdh, mitochondrial Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | d2hgdh |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |