Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytosolic beta-glucosidase Protein
Código de producto. 16023211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16023211 100 μg 100 microgramos
16033211 10 μg 10 microgramos
16073211 50 μg 50 microgramos
16053211 200 μg 200 microgramos
16063211 500 μg 500 microgramos
16043211 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16023211 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8196ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytosolic beta-glucosidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001121904.1
ID de gen (Entrez) 57733
Nombre Cytosolic beta-glucosidase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GBA3
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAFPAGFGWA AATAAYQVEG GWDADGKGPC VWDTFTHQGG ERVFKNQTGD VACGSYTLWE EDLKCIKQLG LTHYRFSLSW SRLLPDGTTG FINQKAIQLD KVNLQVYCAW SLLDNFEWNQ GYSSRFGLFH VDFEDPARPR VPYTSAKEYA KIIRNNGLEA HL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.